Learn More
1-hidroxipireno-d9, TRC
Código de producto. 30392211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30392211 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9527022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene-d9
CAS 132603-37-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 2H9 H O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-ol, 1-Hydroxypyrene-d9, 1-Hydroxypyrene D9
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(O)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopiren-1-ol
Peso molecular (g/mol) 227.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1297
Porcentaje de pureza >95