Learn More
1-Hidroxipireno-d9 Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30402511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402511 5 mg
30407801 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9527525MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2079923-77-4
Fórmula molecular C22H9D9O7
Peso molecular (g/mol) 403.43
Sinónimo 1-Pyrenyl-d9 β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 1-Hydroxypyrene-d9 Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-((pireno-1-il-d9)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC1=C([2H])C([2H])=C(C2=C1C([2H])=C3[2H])C([2H])=C([2H])C4=C2C3=C([2H])C([2H])=C4[2H])[C@@H]5O)[C@@H]5O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene-d9 b-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.16