Learn More
1-Hidroxipireno beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30010477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010477 5 mg 5 miligramos
30009731 1 mg 1 miligramo
30008924 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010477 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9527505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 154717-05-2
Fórmula molecular C22 H18 O7
Peso molecular (g/mol) 394.37
Sinónimo 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-pireno-1-iloxixosan-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1053
Porcentaje de pureza >95%