Learn More
1-Hidroxipireno beta-D-glucurónido (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Product Code. 30478931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30478931 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30478931 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCKIT98751X1ML
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
CAS 154717-05-2
Fórmula molecular C22 H18 O7
Cantidad 1 mL
Sinónimo 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-pireno-1-iloxixosan-2-ácido carboxílico
Peso molecular (g/mol) 394.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1053
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide 1 mg/mL