Learn More
1-hidroxipentano-2-uno, TRC
Código de producto. 30403332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403332 10 mg
30402067 50 mg
30395996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10056010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64502-89-2
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Nombre IUPAC 1-hidroxipentano-2-uno
SMILES CCCC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-hydroxypentan-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681