Learn More
1-(Hidroximetil)ciclopropaneacetonitrilo (>85%), TRC
Código de producto. 30392477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392477 5 g -
30391272 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9476605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152922-71-9
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.14
Sinónimo 2-(1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)acetonitrile, [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]acetonitrile
Nombre IUPAC 2-[1-(hidroximetil)ciclopropil]acetonitrilo
SMILES OCC1(CC#N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Hydroxymethyl)cyclopropaneacetonitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h8H,1-3,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0684