Learn More
1-(hidroximetil)ciclopentan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 74397-18-5 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1(O)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(hidroximetil)ciclopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |