Learn More
1-(hidroximetil)ciclopentan-1-ol, TRC
Código de producto. 30398645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30398645 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94855850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
CAS 74397-18-5
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h7-8H,1-5H2
SMILES OCC1(O)CCCC1
Nombre IUPAC 1-(hidroximetil)ciclopentan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 116.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837