Learn More
1-Hidroximetil-5,5-dimetilhidantoína, 97 %
Código de producto. 11498697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498697 25 g 25 g
11408707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19868.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-hidroximetil-5,5-dimetilhidantoína se utiliza como quelante para fármacos sensibles a la luz y como materia prima de los polímeros solubles en agua. También se puede utilizar como materia prima de desinfectantes y conservantes, y como inhibidor soluble de proteínas. Se utiliza como adyuvante en el blanqueo de papel reciclado en contacto con alimentos y cartón en el envasado de alimentos.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-25-6
Fórmula molecular C6H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 158.16
Número MDL MFCD00020866
Clave InChI SIQZJFKTROUNPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin, mdm hydantoin, glycoserve, mdmh, 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, mdm hydantoin van, monomethyloldimethylhydantoin, 1-monomethylol-5,5-dimethylhydantoin, methylol dimethylhydantoin
PubChem CID 67000
Nombre IUPAC 1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin
Punto de fusión 104°C to 106°C
Cantidad 25 g
Beilstein 139160
Índice Merck 14,4831
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 97%