Learn More
1-hidroximetil-1-metilciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane |
| CAS | 14064-13-2 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Cyclohexanemethanol, 1-methyl-, 1-Methylcyclohexanemethanol, (1-Methylcyclohexyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CC1(CO)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | (1-metilciclohexil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |