Learn More
1-hidroxiisoquinolina, TRC
Código de producto. 30402098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402098 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30402098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9428751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxyisoquinoline
CAS 491-30-5
Fórmula molecular C9 H7 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1(2H)-Isoquinolinone, Isocarbostyril (6CI,7CI,8CI), 1(2H)-Isoquinolone, 1,2-Dihydroisoquinolin-1-one, 1-Hydroxyisoquinoline, 1-Isoquinolinol, 1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline, 2(1H)-Isoquinolinone, 2H-Isoquinolin-1-one, NSC 27273
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10-9/h1-6H,(H,10,11)
SMILES Oc1nccc2ccccc12
Nombre IUPAC isoquinolin-1-ol
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528