Learn More
1-Hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442240 10 g 10 g
11432240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29124.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-30-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00006899
Clave InChI VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
Nombre IUPAC 2H-isoquinolin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxyisoquinoline
Punto de fusión 212°C to 215°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%