Learn More
1-Hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11432240 1 g 1 g
11442240 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11432240
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29124.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-30-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00006899
Clave InChI VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
Nombre IUPAC 2H-isoquinolin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxyisoquinoline
Punto de fusión 212°C to 215°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%