Learn More
1-Hidroxibuprofeno, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15947402 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15947402 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15947402 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R101410MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 53949-53-4
Forma física cristalino/a/s
Fórmula molecular C13H18O3
Número MDL MFCD08275586
Beilstein 22307543
Industry Type AINE
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico