Learn More
Sal tetrasódica del ácido (1-hidroxietilideno)bisfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic Acid Tetrasodium Salt |
| CAS | 3794-83-0 |
| Fórmula molecular | C2 H4 O7 P2 . 4 Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Hydroxyethylidene)diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, Briquest ADPA 21SH, Chelest PH 214, DQ 2016, Defloc EN 43, Dequest 2016, Dequest 2016D, Encap 81105, Etidronic Acid Tetrasodium Salt, Feliox 115A Tetrasodium Salt, PH 214, SHEDN, Sequion 10Na4, Tarpinel 4NL, Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bis[phosphonate], Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)diphosphonate, Tetrasodium 1-hydroxy-1,1-ethanediphosphonate, Tetrasodium HEDP, Tetrasodium Etidronate, Tetrasodium hydroxyethylidene-1,1-diphosphonate, Turpinal 4NL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8O7P2.4Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;;/q;4*+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)([O-])[O-])P(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio;1,1-difosfonatoetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 293.956 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.902 |