Learn More
1-Hidroxiciclopentil 2-clorofenil cetona, TRC
Código de producto. 30134183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134183 100 mg 100 miligramos
30136838 250 mg 250 miligramos
30006129 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90717-17-2
Fórmula molecular C12 H13 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 224.68
Sinónimo (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, 1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenyl 1-hydroxycyclopentyl ketone
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-(1-hidroxiciclopentilo)metanona
SMILES OC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0604
Porcentaje de pureza >95%