Learn More
Cetona de fenilo 1-hidroxiciclohexil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327746 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11327746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11377.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 947-19-3 | Molecular Formula: C13H16O2 | Molecular Weight: 204.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de fenilo 1-hidroxiciclohexil se utiliza como fotoiniciador en tecnologías curables por radiación UV que se utilizan en diversas aplicaciones y ramas industriales como la impresión y el envasado, recubrimientos, muebles y suelos y adhesivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1108 mg/l a 25 °C). Soluble en acetona, acetato de butilo, metanol y tolueno.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-19-3
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.269
Número MDL MFCD00059561
Clave InChI QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol, irgacure 184, methanone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl, unii-e7jvn2243x, 1-hydroxycyclohexyl-phenylmethanone, 1-cyclohexylhydroxyphenylketone
PubChem CID 70355
Nombre IUPAC (1-hidroxiciclohexil)-fenilmetanona
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Punto de fusión 46°C to 49°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición >225°C
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2330973
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1108mg/L at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%