Learn More
Cetona de fenilo 1-hidroxiciclohexil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468939 500 g 500 g
15458939 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11377.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 947-19-3 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone is used as photoinitiator in UV-radiation-curable technologies which are used in various applications and industry branches such as printing and packaging, coatings, furniture and flooring and adhesives.
Solubility
Slightly soluble in water (1108 mg/L at 25°C). Soluble in acetone, butyl acetate, methanol and toluene.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 947-19-3
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00059561
Clave InChI QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol
PubChem CID 70355
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Punto de fusión 46°C to 49°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición >225°C
Temperatura de inflamación >150°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2330973
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln. (1108 mg/L (at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.)
Nombre IUPAC 1-benzoylcyclohexan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%