Learn More
Ácido (1-hidroxiciclohexil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 14399-63-4 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1-Hydroxy-cyclohexyl)-acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c9-7(10)6-8(11)4-2-1-3-5-8/h11H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CC1(O)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-hidroxiciclohexil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 158.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.094 |