Learn More
1-hidroxicriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxychrysene |
| CAS | 63019-38-5 |
| Fórmula molecular | C18 H12 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Chrysenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12O/c19-18-7-3-6-14-16-9-8-12-4-1-2-5-13(12)15(16)10-11-17(14)18/h1-11,19H |
| SMILES | Oc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23 |
| Nombre IUPAC | crisen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 244.2873 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0888 |