Learn More
Hidrato de 1-hidroxibenzotriazol, TRC
Código de producto. 30400279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30400279 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30400279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82950010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxybenzotriazole Hydrate
CAS 123333-53-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H5 N3 O . H2 O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
SMILES O.On1nnc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-hidroxibenzotriazol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0538
Porcentaje de pureza >95