Learn More
Hidrato de 1-hidroxibenzotriazol, TRC
Código de producto. 30405272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30405272 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30405272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH829500250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxybenzotriazole Hydrate
CAS 123333-53-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H5 N3 O . H2 O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
SMILES O.On1nnc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-hidroxibenzotriazol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0538
Porcentaje de pureza >95