Learn More
1-hidroxiantracen-9(10H)-ona, Mikromol™
Descripción
1-hidroxiantracen-9(10H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one |
| CAS | 1715-81-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-9(10H)-anthracenone, Anthrone, 1-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-Hydroxy-9-anthrone, 1-Hydroxyanthrone, Dithranol Imp. D (EP), Dithranol Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O2/c15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(16)13(10)12/h1-7,15H,8H2 |
| SMILES | Oc1cccc2Cc3ccccc3C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-10H-antraceno-9-ona |
| Mostrar más |