Learn More
1-Hidroxiamantano-d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanol-D15 |
| CAS | 33830-11-4 |
| Fórmula molecular | C10 D15 H O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Adamantan-d15-ol (8CI), 1-Hydroxyadamantane-d15, 1-Adamantanol-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C(O)(C3([2H])[2H])C2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.3259 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.2143 |