Learn More
1-hidroxi ibuprofeno (impureza de ibuprofeno L) (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30004793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004793 50 mg 50 miligramos
17981725 25 mg 25 miligramos
17910695 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94285850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53949-53-4
Fórmula molecular C13 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)-α-methyl-, 1-Hydroxyibuprofen, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, 2-[4'-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256
Porcentaje de pureza >95%