Learn More
1-Hidroxi Fingolimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxyfingolimod |
| CAS | 162361-49-1 |
| Fórmula molecular | C19 H33 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Butanediol, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)-, 3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(20,14-21)15-22/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15,20H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(N)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 3-amino-3-(hidroximetil)-1-(4-octilfenil)butano-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 323.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.246 |