Learn More
1'-Bufuralol hidroxi (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17932595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932595 1 mg 1 miligramo
17980785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8304801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57704-16-2
Fórmula molecular C16 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 277.36
Sinónimo 1-Hydroxy Bufuralol (Mixture Of Diastereomers)
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-[7-(1-hidroxietil)-1-benzofurano-2-il]etanol
SMILES CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Hydroxybufuralol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO3/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1678
Porcentaje de pureza >95%