Learn More
1'-Hidroxi Bufuralol-d9 (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Código de producto. 30401053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30401053 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8304825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Hydroxy Bufuralol-d9 (Mixture of Diastereomers)
CAS 1185069-74-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H14D9NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo α2-[[(1,1-(Dimethylethyl-d9))amino]methyl]-α7-methyl-2,7-benzofurandimethanol, 1'-Hydroxybufuralol-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO3/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3
SMILES OC(CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(O1)=CC2=C1C(C(O)C)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 286.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2243
Porcentaje de pureza >95