Learn More
Ácido 1-hidroxi-alfa-fenilciclopentanoacético, TRC
Código de producto. 30356612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356612 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30356612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC90963010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Fórmula molecular C13 H16 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 220.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099