Learn More
Ácido 1-hidroxi-alfa-fenilciclopentanoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25209-52-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 220.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1099 |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?