Learn More
Ácido 1-hidroxi-alfa-fenilciclopentanoacético, TRC
Código de producto. 30367373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30367373 50 mg
1 options
Código de producto. 30367373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC90963050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Fórmula molecular C13 H16 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 220.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.