Learn More
1-hidroxi-4-(p-tolilamino)antraceno-9,10-diona, TRC
Código de producto. 30403056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403056 5 g 5 g
30395059 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9511185G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Violet 13
CAS 81-48-1
Fórmula molecular C21 H15 N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Hydroxy-4-(4-methylanilino)anthraquinone, 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone, 1-Hydroxy-4-(p-tolylamino)-9,10-anthraquinone, 1-Hydroxy-4-[(4-methylphenyl)-9,10-anthracenedione, 1-Hydroxy-4-p-toluidino-9,10-anthraquinone, 1-p-Toluidino-4-hydroxyanthraquinone, 11092 Violet, Ahcoquinone Blue IR Base, Alizarin violet 3B, Alizarine Irisol R Base, Alizarine Purple Lake SS, Alizarine Violet 3B, Alizarine Violet 3B Base, Alizurol Purple, Alizurol Purple SS, C.I. 60725, C.I. Disperse Blue 72, C.I. Solvent Blue 90, C.I. Solvent Violet 13, Calco Oil Violet ZIRS, D and C Violet No. 2, D&C Violet 2, D&C Violet No. 2, Diaresin Blue G, Disperse Blue 72, Dispersol Violet B-G, Duranol Brilliant Violet TG, Irisol base, Japan Purple 201, Japan Violet 201, Japan Violet No. 201, KP Plast Violet 2R, Kayaset Blue A 2R, Lurafix Blue 590, Macrolex Violet 2R, Macrolex Violet B, N-(4-Hydroxy-1-anthraquinonyl)-4-methylaniline, NSC 2856, Oil Violet IRS, Oil Violet ZIRS, Oplas Violet 730, Orient Oil Violet 730, Plast Violet 8840, Purple No. 201, Pyla-Cert D and C Violet 2, Quinizarin Blue, Resiren Blue TR, Resolin Blue RRL, Sandoplast Violet RSB, Solvaperm Blue B, Solvent Blue 90, Solvent Violet 13, Sumikaron Violet 3BL, Sumikaron Violet B, Sumiplast Violet B, Teraprint Blue 6R, Thermoplast Blue 684, Transetile Violet P 3B, Violet 2, Violet No. 201, Waxoline Purple A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15NO3/c1-12-6-8-13(9-7-12)22-16-10-11-17(23)19-18(16)20(24)14-4-2-3-5-15(14)21(19)25/h2-11,22-23H,1H3
SMILES Cc1ccc(Nc2ccc(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)cc1
Nombre IUPAC 1-hidroxi-4-(4-metilanilino)antraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 329.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1052