Learn More
1-Hidroxi-4-metil-17-etilil-3-deshidroxiestradiol, TRC
Código de producto. 30398844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398844 10 mg 10 miligramos
30396089 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94694010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034298-00-4
Fórmula molecular C21H26O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo (8S,9S,13S,14S,17R)-17-Ethynyl-4,13-dimethyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,17-diol
Nombre IUPAC (8S,9S,13R,14S,17R)-17-etinil-4,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentrantreno-1,17-diol
SMILES Cc1ccc(O)c2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-4-methyl-17-ethynyl-3-dehydroxyestradiol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-17-15-7-6-14-13(2)5-8-18(22)19(14)16(15)9-11-20(17,21)3/h1,5,8,15-17,22-23H,6-7,9-12H2,2-3H3/t15-,16+,17+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933