Learn More
1-Hidroxi-3-(oleoiloxi)propano-2-il (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato, TRC
Código de producto. 30405141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405141 5 mg
30400836 10 mg
30399209 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3244305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149249-80-9
Fórmula molecular C39H68O5
Peso molecular (g/mol) 616.95
Sinónimo 1-(Hydroxymethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, (all-Z)-(±)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]ethyl 9,12,15-Octadecatrienoic Acid
Nombre IUPAC [3-hidroxi-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-3-(oleoyloxy)propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,12,14,17-20,37,40H,3-5,7,9-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b8-6-,14-12-,19-17-,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.5067