Learn More
1-hidroxi-3-nitrodeamino fingolimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxy-3-nitrodeamino Fingolimod |
| CAS | 899822-99-2 |
| Fórmula molecular | C19 H31 N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,4-Butanediol, 3-(hydroxymethyl)-3-nitro-1-(4-octylphenyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-3-nitro-1-(4-octylphenyl)-1,4-butanediol, 1-Hydroxy-3-nitrodeamino Fingolimod |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(14-21,15-22)20(24)25/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(CO)(CO)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetil)-3-nitro-1-(4-octilfenil)butano-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.2202 |