Learn More
[1-Hidroxi-3-(metilisopentilamino)propilideno] Sal monosódica de ácido bisfosfónico (impureza del ácido ibandronico), TRC
Código de producto. 30399779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399779 100 mg
30394210 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797984-36-1
Fórmula molecular C9H22NNaO7P2
Peso molecular (g/mol) 341.21
Sinónimo [1-Hydroxy-3-(Methylisopentylamino)Propylidene] Bisphosphonic Acid Monosodium Salt, (Ibandronic Acid Impurity)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-Hydroxy-3-(methylisopentylamino)propylidene] Bisphosphonic Acid Monosodium Salt (Ibandronic Acid Impurity)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-8(2)4-6-10(3)7-5-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1