Learn More
Ácido (1-hidroxi-3-(metilamino)propano-1,1-diil)difosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Despentylibandronate |
| CAS | 128202-57-3 |
| Fórmula molecular | C4 H13 N O7 P2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylamino)propylidene]bis-phosphonic Acid, Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylamino)propylidene]bis- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H13NO7P2/c1-5-3-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h5-6H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMILES | CNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [1-hidroxi-3-(metilamino)-1-fosfonopropil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.096 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0167 |