Learn More
1-hidroxi-3,3-dimetilbutan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| CAS | 38895-88-4 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-3,3-dimetilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |