Learn More
Ácido [1-hidroxi-2-(piridin-4-il)etiliden]bis(fosfónico) (Ácido [1-hidroxi-2-(piridin-4-il)etano-1,1-diil]bis(fosfónico)), Mikromol™
Descripción
Ácido [1-hidroxi-2-(piridin-4-il)etilideno]bis(fosfónico) (Ácido [1-hidroxi-2-(piridin-4-il)etano-1,1-diil]bis(fosfónico))
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)) |
| CAS | 105462-25-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O7 P2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp. C (EP), Risedronate Imp. C (EP), Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp C (Pharmeuropa), [1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58043, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Impurity C, Risedronate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(Cc1ccncc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridin-4-iletil)fosfónico |
| Mostrar más |