Learn More
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico, TRC
Código de producto. 30406812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406812 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30406812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95085050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xinafoic acid
CAS 86-48-6
Fórmula molecular C11 H8 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 188.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.047