Learn More
Ácido 1-hidroxi-2naftoico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434170 500 g 500 g
11425133 250 g 250 g
11415133 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12785.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, etanol, benceno, metanol y agua (de manera parcial).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-48-6
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD00003960
Clave InChI SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
Nombre IUPAC Ácido 1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 974438
Índice Merck 14,4834
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza ≥98%