Learn More
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10346550 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-48-6
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD00003960
Clave InChI SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
Nombre IUPAC Ácido 1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199.0°C to 205.0°C
Color Claro a blanco
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 331
Índice Merck 15, 4873
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in cold water, soluble in benzene and chloroform, freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.