Learn More
1-hidroxi-2-naftaldehído, TRC
Código de producto. 30395438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395438 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30395438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949700500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
CAS 574-96-9
Fórmula molecular C11H8O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H
SMILES O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC 1-hidroxi-2-naftaldehído
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.05