Learn More
1-Hidroxi-2,7-diamino Mitoseno (mezcla cis/trans), TRC
Código de producto. 30132634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132634 2.5 mg 2.50 miligramo
30004190 1 mg 1 miligramo
30004335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9397002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192552-64-9
Fórmula molecular C14 H16 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 320.3
Sinónimo 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (2S)-, 1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene (Mixture cis/trans), (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (2S)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
Nombre IUPAC [(2S)-2,6-diamino-3-hidroxi-7-metil-5,8-dixo-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]indol-4-il]metilcarbamato
SMILES CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C(O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene (cis,trans mixture)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1121