Learn More
1-Hidroxi-2-(2-piridinilo) Risedronato, TRC
Código de producto. 30136759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136759 50 mg 50 miligramos
30005313 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95281050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105462-23-5
Fórmula molecular C7 H11 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 283.11
Sinónimo [1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58018
Nombre IUPAC (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridina-2-iletil)ácido fosfónico
SMILES OC(Cc1ccccn1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid))
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0011
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.