Learn More
Cloruro de 1-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroxipiperidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidinium Chloride |
| CAS | 4972-11-6 |
| Fórmula molecular | C9H20ClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-ium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12;/h7,11-12H,5-6H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1O |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1183 |