Learn More
1-hidroxi-1-fenilpropan-2-ona, TRC
Código de producto. 30398425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30398425 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30398425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH100585250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one
CAS 90-63-1
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, 1-Hydroxy-1-phenylacetone, 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one, 1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, 1-Phenyl-2-oxo-1-propanol, 1-Phenylacetylcarbinol, NSC 404583, Phenylacetylcarbinol, alpha-Hydroxybenzyl methyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3
SMILES CC(=O)C(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-hidroxi-1-fenilpropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681