Learn More
1-hidroxi-1-fenilpropan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
| CAS | 90-63-1 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, 1-Hydroxy-1-phenylacetone, 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one, 1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, 1-Phenyl-2-oxo-1-propanol, 1-Phenylacetylcarbinol, NSC 404583, Phenylacetylcarbinol, alpha-Hydroxybenzyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-1-fenilpropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |