Learn More
Ácido 1-hidroxi-1-ciclopropancarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10733151 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17994-25-1 | C4H5O3 | 101.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17994-25-1
Fórmula molecular C4H5O3
Peso molecular (g/mol) 101.08
Número MDL MFCD00010797
Clave InChI GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-1-cyclopropyl carboxylic acid, pubchem12465, acmc-20a5ho, 1-carboxy-1-hydroxycyclopropane, 1-hydroxycyclopropanecaboxylic acid, 1-hydroxycyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 2733160
Nombre IUPAC ácido 1-hidroxiciclopropan-1-carboxílico
SMILES OC1(CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino