Learn More
Ácido 1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid |
| CAS | 1221343-14-1 |
| Fórmula molecular | C8H7BO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BO4/c10-8(11)5-1-2-6-4-13-9(12)7(6)3-5/h1-3,12H,4H2,(H,10,11) |
| SMILES | OB1OCc2ccc(cc12)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 177.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0437 |