Learn More
1-Hidroperoxi-1-feniletano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hydroperoxy-1-phenylethane |
| CAS | 3071-32-7 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Phenylethyl Hydroperoxide, (1-Hydroperoxyethyl)benzene, 1-Hydroperoxy-1-phenylethane, Ethylbenzene Hydroperoxide, Ethylbenzene α-Hydroperoxide, α-Hydroperoxyethylbenzene, α-Methylbenzyl Hydroperoxide, α-Phenylethyl Hydroperoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3 |
| SMILES | CC(OO)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-hidroperoxietilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |